Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de vidrio Adamant
Código de producto. 16573920 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16573920 200 Pc. paquete de 200
1 options
Código de producto. 16573920 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    337.05€ / paquete de 200
    Ahorro 26.95€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
TLC placas de vidrio recubiertas con gel de sílice sin modificar, con una capa dura y con mayor resistencia a la abrasión, adecuadas para cromatografía de capa fina y disponibles con o sin indicador fluorescente.
  • Disponible en diferentes tamaños de placa para una amplia gama de TLC aplicaciones
  • Cuenta con ADAMANT, la capa lista para usar TLC más difícil de MACHEREY-NAGEL
  • Recubierto con gel de sílice sin modificar (SiOH)
  • Mejorado con un sistema de aglutinante adicional para una resistencia sobresaliente a la abrasión
  • Ofrecido con o sin indicador fluorescente
Especificaciones
Material del respaldo Vidrio
Material Vidrio
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 200 Pc.
Tipo Placas de vidrio recubiertas con gel de sílice
Indicador fluorescente No
Para utilizar con (aplicación) Barbiturates, vitaminas, flavonoides, fase normal (NP), análisis de trazas, analgésicos, tintes de antracquinona
Para utilizar con (equipo) Cromatografía de capa delgada (TLC)
Incluye 200x TLC Placas de Cristal (5 x 10 cm)
Volumen de poro 0.75 mL/g
Línea de productos ADAMANT
Absorbente ADAMANT
Superficie específica ∼500 m2/g
Requisitos de almacenamiento 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
Grosor (métrico) 0.25 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 10 cm