Learn More
Crison Instruments™ Electrodo de pH de vidrio
Specifica
Specifica
| Tipos de conector | S7 |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Aptos para muestras tan diversas como agua destilada, vino, pinturas, emulsiones, cremas, etc. |
| Electrolito de referencia | CRISOLYT |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?