Learn More
Witeg™ Placas de Petri de vidrio
Código de producto. 10194434
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
150 mm
200 mm
Altura (métrico):
25mm
30mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico)
10194434 200 mm 50mm
10092944 150 mm 25mm
10387844 200 mm 30mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10194434 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 5 830 010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.42€
    117.37€ / paquete de 10
    Ahorro 13.05€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Cultiva tus células y obsérvalas claramente en un Witeg™ Placa Petri de vidrio, con tapa adjunta.
  • Libre de burbujas y otras imperfecciones.
  • Con tapa
  • De vidrio
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Material del cierre Vidrio de borosilicato
Material Vidrio
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Altura (métrico) 50mm
Diámetro (métrico) 200 mm