Learn More
Witeg™ Placas de Petri de vidrio
Código de producto. 10092944
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
150 mm
200 mm
Altura (métrico):
25mm
30mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico)
10092944 150 mm 25mm
10194434 200 mm 50mm
10387844 200 mm 30mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10092944 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 5 830 007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.44€
    67.71€ / paquete de 18
    Ahorro 9.73€
    12% Descuento
En stock
Cultiva tus células y obsérvalas claramente en un Witeg™ Placa Petri de vidrio, con tapa adjunta.
  • Libre de burbujas y otras imperfecciones.
  • Con tapa
  • De vidrio
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Material del cierre Vidrio de borosilicato
Material Vidrio
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Altura (métrico) 25mm
Diámetro (métrico) 150 mm