Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de vidrio
Código de producto. 11912138 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Número de tapón:
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de tapón Tamaño de la unidad
11912138 250 mL 24/29 cada uno
11932138 1000 ml 29/32 cada uno
11902138 100 ml 19/26 cada uno
11992128 50 ml 19/26 cada uno
11922138 500 ml 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11912138
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Separa mezclas en disolventes no miscibles. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de vidrio Fisherbrand™ está disponible con una llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable, pero se suministra con un tapón de plástico y vidrio.
Separa mezclas en disolventes no miscibles. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de vidrio Fisherbrand™ está disponible con una llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable, pero se suministra con un tapón de plástico y vidrio.
  • El tapón de fácil apertura contribuye a reducir la acumulación de presión durante el procesamiento.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
  • Certificación ISO 4800.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Cantidad 1PK
Llaves de paso Vidrio
Material del tope Vidrio, plástico
Número de tapón 24/29
Tipo de producto Embudo de separación