Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipetas Pasteur de vidrio Volac™
Código de producto. 10026041
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Conectado
Sin tapón
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Esterilidad Incluye Tamaño de la unidad
10026041 150 mm No estéril Sin tapón 1000 PCS
10659932 150 mm No estéril Conectado paquete de 1000
10446111 230 mm No estéril Conectado paquete de 1000
10006021 150 mm - Sin tapón paquete de 1000
10209381 230 mm No estéril Sin tapón 1000 PCS
10055921 230 mm Estéril Conectado paquete de 1000
15934702 - - - -
15962290 150 mm Estéril Conectado paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10026041 Proveedor Poulten & Graf GmbH N.º de proveedor D810
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Utilice estas pipetas para una gran variedad de aplicaciones. Las pipetas Pasteur de vidrio Poulten Graf™ Volac™ disponen de un grosor de pared ligeramente superior para proporcionar mayor resistencia y reducir el riesgo de roturas durante el
  • Disponibles con o sin tapón
  • Las pipetas de vidrio vienen en 150, 230 y 270 mm de longitud
  • Los materiales de envasado se han seleccionado cuidadosamente para garantizar la facilidad de uso del técnico con protección máxima contra rotura durante el tránsito y contaminación mínima por pelusas o polvo
  • Todas las pipetas estándar se pueden suministrar con «puntos sellados» y marca de rotura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5732,ISO7712
Material De vidrio
Esterilidad No estéril
Gotas/ml De 30 a 35 ml
Incluye Sin tapón
Cantidad 1000/Paq.
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables