Learn More
BUCHI Horno de vidrio G-300 (secado/cocción de vidrio)
Código de producto. 31114606 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico)
31114606 200 mL
31114605 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31114606 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11G3002
El horno de vidrio G-300 puede realizar destilación, secado, sublimación y liofilización, eliminando la necesidad de múltiples instrumentos grandes.
  • El Glass Oven G-300 viene en dos configuraciones, cada una con varios accesorios intercambiables para diversas aplicaciones
  • El Glass Oven G-300 Drying se puede utilizar para el secado, la sublimación y la liofilización
  • La liofilización es ideal para preservar la integridad de las muestras. El proceso consiste en congelar una solución y reducir la presión para sublimar el hielo.
  • La sublimación es la transición directa de una sustancia de sólido a gas, sin pasar por la fase líquida. Produce productos excepcionalmente puros sin necesidad de disolventes adicionales.
  • El horno de vidrio G-300 Kugelrohr se puede utilizar para la destilación y el secado bajo rotación
  • Recubrimiento semiconductor que garantiza una distribución uniforme del calor y acelera el calentamiento y el enfriamiento. Este calentamiento suave minimiza el daño térmico a sus muestras
  • Una cámara de vidrio transparente permite el monitoreo de muestras en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la cámara De vidrio
Capacidad (métrico) 200 mL
Temperatura (métrico) Ambiente +5° a 300 °C
Tipo Estufa de sobremesa multiusos
Anchura (métrico) 75.0 cm
Altura (métrico) 29.5 cm
Fondo (métrico) 19.0 cm
Peso (métrico) 7.6 kg
Tensión 100/240 V
Vataje 600 W