Learn More
Macherey-Nagel™ Inserto para viales de abertura pequeña con resorte de plástico
Código de producto. 10093623 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10093623 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10093623 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702824
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Usar con cuello de rosca N8, cuello para encapsular N11 u otros viales de cuello pequeño. El inserto para viales de abertura pequeña Macherey-Nagel™ con resorte de plástico es un inserto de vidrio de 0,1 ml con un resorte de plástico que actúa como amortiguador para el análisis de micromuestras mediante un muestreador automático.
  • Inserto de vidrio de 0,1 ml para viales de muestreadores automáticos con abertura pequeña
  • El resorte de plástico protege contra daños durante la inserción o si una aguja presiona la parte inferior
  • El diseño cónico ayuda a lograr la eliminación completa de la muestra
  • Envasados en 100 piezas en una bolsa de polietileno (PE)
  • Los viales de boca pequeña compatibles se venden por separado
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,1 ml
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de muestras pequeñas
Incluye Con resorte de plástico
Volumen del inserto (métrico) 0,1 mL
Estilo de la base Cónicos
Cantidad 100/Paq.
Para utilizar con (equipo) Viales de boca pequeña
Altura (métrico) 29 mm