Learn More
Macherey-Nagel™ Inserto para viales de cuello de rosca con abertura ancha de tipo N10
Código de producto. 10728032 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
0,25 ml
Diámetro exterior (imperial):
con punta de 12 mm
con punta de 15 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10728032 0,25 ml con punta de 12 mm paquete de 100
10072711 0,2 ml con punta de 15 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10728032 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702716
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene material en viales de vidrio con tapones y cuellos de rosca. El inserto para viales de cuello de rosca con abertura ancha de tipo N10 está disponible en una gran variedad de tamaños.
  • Viales con cuello de rosca N 10 y abertura ancha
  • Se utiliza a menudo en los instrumentos Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ y Jasco™
  • Diferentes insertos disponibles
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) con punta de 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 0,25 ml
Modelo Para viales de boca ancha
Estilo de la base Cónicos
Cantidad 100/Paq.
Para utilizar con (equipo) Viales de boca ancha
Altura (métrico) 31 mm