Learn More
Karl Hecht™ Morteros de vidrio
Descripción
- El interior rugoso facilita el pulido.
- Con boquilla para facilitar el vertido
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- Disponible en múltiples capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Materiales de molienda |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Acabado | Interior rugoso |
| Capacidad (métrico) | 225 mL |