Learn More
Hirschmann™ Micropipetas capilares desechables minicaps™
Código de producto. 11861050
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
30 μL
40 μl
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11861050 5 μl paquete de 1000
11871060 0,5 μl 1000 PCS
11780055 100 μl paquete de 1000
11871050 10 μl paquete de 1000
11821050 1 μl paquete de 1000
11722293 20 μl paquete de 1000
11881060 25 μl paquete de 1000
11831050 2 μl paquete de 1000
10666751 30 μL paquete de 1000
11841050 3 μl paquete de 1000
11851050 4 μl paquete de 1000
11757663 50 μl paquete de 1000
11732293 40 μl paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11861050 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9000105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    92.70€ / paquete de 1000
    Ahorro 33.30€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Facilita el llenado capilar sin errores en el laboratorio
  • No heparinizadas
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conforme con ISO 9000, CE según IVD 98/79 CE
  • Tapón de vial codificado por colores con dispensador de capilares
  • Con certificación de conformidad, con número de l
Especificaciones
Exactitud 0,5%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material De vidrio
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud (métrico) 30 a 32 mm
Tipo Pipeta capilar Minicap
Desechables Un solo uso