Learn More
Portaobjetos para microscopio con bordes esmerilados
Código de producto. 13192131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13192131 50/Paq. paquete de 50
1 options
Código de producto. 13192131 Proveedor Brand Not Defined N.º de proveedor 2951
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Utilice portaobjetos para microscopio de vidrio con bordes esmerilados en el laboratorio para obtener una visión clara del material de los portaobjetos para su análisis y diagnóstico.
  • Vidrio extrablanco
  • Lavado y pulido
  • Bordes esmerilados de 90 grados
  • Revestimiento pulido
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Edges 90°, esmerilado
Frosted Sí
Grosor (métrico) De 1 a 1,2 mm
Color Blanco
Recubrimiento Pulido
Cantidad 50/Paq.