Learn More
Cole-Parmer™ Micropipeta de vidrio
Código de producto. 11800120 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
25 μl
50 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11800120 50 μl paquete de 100
11878601 1 μl paquete de 100
11780559 200 μl paquete de 100
11720069 25 μl paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11800120 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0795040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Exactitud ±1%
Diámetro interior (métrico) 0,79 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,09 mm
Material De vidrio
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud (métrico) 100 mm
Tipo Micropipetas
Desechables