Learn More
Cole-Parmer™ Micropipeta de vidrio
Código de producto. 11780559 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
25 μl
50 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11780559 200 μl paquete de 100
11878601 1 μl paquete de 100
11800120 50 μl paquete de 100
11720069 25 μl paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11780559 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0795055
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Especificaciones
Exactitud ±1%
Diámetro interior (métrico) 1,56 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,09 mm
Material De vidrio
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 200 μl
Tipo Micropipetas
Desechables Un solo uso