Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS Schellbach con graduaciones en azul
Código de producto. 11742392
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11742392 10 ml paquete de 2
11722392 2 ml paquete de 2
11732392 5 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11742392 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3300260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00€
    402.00€ / paquete de 2
    Ahorro 100.00€
    19% Descuento
En stock
Con tiras Schellbach para mejorar la legibilidad.
  • Clase AS
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
  • Marcas de graduación azules
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Llave de paso recta con llave de PTFE
  • Llave de paso en tubo de llenado con llave de PTFE
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Calibrado para EX
  • Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Tiras Schellbach
Material del enchufe Politetrafluoroetileno (PTFE)
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,02 ml
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385