Learn More
Hirschmann™ Microburetas de clase AS Schellbach con graduaciones en azul
Código de producto. 11732392
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11732392 5 ml paquete de 2
11722392 2 ml paquete de 2
11742392 10 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11732392 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3300252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    402.00€ / paquete de 2
    Ahorro 94.00€
    18% Descuento
En stock
Con tiras Schellbach para mejorar la legibilidad.
  • Clase AS
  • Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN&trade para ofrecer resistencia a los productos químicos y a choques térmicos
  • Marcas de graduación azules
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Llave de paso recta con llave de PTFE
  • Llave de paso en tubo de llenado con llave de PTFE
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Calibrado para EX
  • Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Tiras Schellbach
Material del enchufe Politetrafluoroetileno (PTFE)
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,01 ml
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385