Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubos de acero inoxidable con revestimiento de vidrio para GC
Descripción
- Ideales para columnas de HPLC y, especialmente, para matrices biológicas
- Temperatura estable hasta 500 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Columnas para HPLC y matrices biológicas |
| Tipo | Tubos |
| Diámetro interior (métrico) | 0,70 mm |
| Longitud global (métrico) | 90 cm |
| Material | Vidrio borosilicatado (borosilicatado) |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | Estable hasta 500 ° C |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.