Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubos de acero inoxidable con revestimiento de vidrio para GC
Código de producto. 15258993
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
30 cm
60 cm
90 cm
180 cm
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,70 mm
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
2 mm
4 mm
9,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15258993 180 cm 0,70 mm cada uno
15259003 90 cm 2 mm cada uno
10136864 30 cm 0,8 mm cada uno
15248993 90 cm 0,70 mm cada uno
15279003 60 cm 4 mm cada uno
15208993 180 cm 0,3 mm cada uno
15209003 60 cm 1 mm cada uno
15218993 30 cm 0,4 mm cada uno
15228993 90 cm 0,5 mm cada uno
15238993 180 cm 0,5 mm cada uno
15268993 90 cm 0,75 mm cada uno
15269003 180 cm 4 mm cada uno
15278993 60 cm 0,8 mm cada uno
15288993 30 cm 1 mm cada uno
15289003 60 cm 9,5 mm cada uno
15298983 60 cm 0,3 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15258993 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 082725
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se muestra resistente a las condiciones más duras y a ácidos y bases fuertes
  • Ideales para columnas de HPLC y, especialmente, para matrices biológicas
  • Temperatura estable hasta 500 °C
Especificaciones
Para utilizar con Columnas para HPLC y matrices biológicas
Tipo Tubos
Diámetro interior (métrico) 0,70 mm
Longitud global (métrico) 180 cm
Material Vidrio borosilicatado (borosilicatado)
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) Estable hasta 500 ° C
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.