Learn More
Labconco™ Tapas de vidrio para sistemas de liofilización FreeZone™
Código de producto. 12520857 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
14 in
Peso (imperial):
3,5 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
12520857 14 in 3,5 lb cada uno
1 options
Código de producto. 12520857 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7439902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00€
    759.66€ / paquete de 1
    Ahorro 155.34€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Las tapas de vidrio reemplazan la tapa acrílica incluida con los sistemas de liofilización FreeZone.
La tapa de vidrio reemplaza la tapa acrílica incluida con el sistema de liofilización FreeZone de 4,5 litros con cámara de secado de 10 puertos integrada.Proporciona protección adicional contra disolventes y corrosivos que atacan el acrílico, como el acetonitrilo.Incluye una junta de neopreno.
Especificaciones
Tipo Tapa de cámara
Capacidad (métrico) 6, 12, 18 l
Material Vidrio
Tamaño Grande
Para utilizar con (aplicación) Proporciona protección adicional contra disolventes y corrosivos que atacan el acrílico, como el acetonitrilo
Para utilizar con (equipo) Cámaras de colector Freezone™ de 6, 12 y 18 del sistema de liofilización o cámara de secado de 16 puertos
Incluye Cubierta de plástico de 0,63 cm (0,25 pulg) y junta de neopreno negra
Diámetro (imperial) 14 in
Diámetro (métrico) 35,56 cm
Peso (imperial) 3,5 lb
Peso (métrico) 1,6 kg