Learn More
Karl Hecht™ Bandejas para instrumentos de vidrio Assistent™
Código de producto. 10597351
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
200 x 100 x 50 mm
275 x 150 x 60 mm
Incluye:
Con funda
Sin funda
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye unitSize
10597351 200 x 100 x 50 mm Sin funda cada uno
10623731 275 x 150 x 60 mm Sin funda cada uno
10749691 200 x 100 x 50 mm Con funda cada uno
10201681 275 x 150 x 60 mm Con funda cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10597351 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42900003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilizable en aire caliente hasta +180 °C. Karl Hecht™ Assistent™ Las bandejas de vidrio para instrumentos son excelentes para limpiar, esterilizar y almacenar instrumentos de laboratorio.
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Disponible con o sin cubierta de acero inoxidable
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 100 x 50 mm
Altura (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 100 mm
Incluye Sin funda
Resistente a Resistente a la esterilización por aire caliente hasta +°180 C / +356 °F