Learn More
Hecht Karl™ Bandeja de instrumentos de vidrio
Código de producto. 10179880
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10179880 200 x 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10179880 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.89€
    79.78€ / paquete de 1
    Ahorro 33.11€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Cantidad 1Ea
Fondo (métrico) 100 mm
Tipo de producto Bandeja de instrumentos
Material De vidrio
Altura (métrico) 100 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 100 mm