Learn More
Hirschmann™ Insertos de vidrio
Código de producto. 10541792
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
384/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 384
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
10541792 384/paq. paquete de 384
1 options
Código de producto. 10541792 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9240584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.20€
    114.05€ / paquete de 384
    Ahorro 58.15€
    33% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Insertos de vidrio para formatos de placas Hirschmann™. Vidrio que proporciona una excelente inercia química, sin lixiviación de plásticos.
  • Insertos de vidrio sueltos
  • Muy puro
  • Químicamente inertes
Especificaciones
Material Vidrio DURAN™
N.° por paquete 384/paq.
Para utilizar con (equipo) Placas Hirschmann de 384 pocillos
Tipo de producto Insertos de vidrio