Learn More
Alla France™ Hidrómetro de vidrio para la industria del petróleo
Código de producto. 15824812
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
340 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15824812 340 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15824812 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3113TP075/15QP
El hidrómetro de vidrio para la industria petróleo Alla France™ está diseñado para medir la densidad relativa de un líquido.
  • Temperatura de calibración: de 15,6 °C
  • Tensión superficial: 27,5 mN/m
  • Se suministra en una caja de plástico
  • No estandarizado
  • Lectura bajo el menisco
  • Con marcador fiduciario
  • Con número individual<
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud ±0,001 g/ml
Incrementos 0.001 g/mL
Longitud (métrico) 340 mm
Incluye Termómetro con líquido rojo
Descripción Intervalo de 0,75 a 0,85 g/ml
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Material Vidrio
Intervalo de temperatura (métrico) De −10 a 60 °C
Para utilizar con (aplicación) Industria del petróleo