Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas con graduación azul de clase AS
Código de producto. 11720834
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11720834 25 ml paquete de 6
11730834 50 ml paquete de 6
11730814 1 ml paquete de 12
15231209 2 ml paquete de 12
11780824 5 ml paquete de 12
11700834 10 ml 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11720834 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1101170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    94.20€ / paquete de 6
    Ahorro 12.80€
    11% Descuento
En stock
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de la clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en azul se suministran con un conector de algodón de serie.
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Graduación del anillo de punto principal en azul
  • Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Calibrado Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Material Caucho natural
Para utilizar con (aplicación) Trabajos de pipeteador mediante una serie de válvulas esféricas de vidrio para el suministro, succión y liberación de aire
Color Azul
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo Pipeteador
Para utilizar con (equipo) Pipetas hasta 1000 mL