Learn More
Hecht Karl™ Botellas de vidrio para lavado de gases
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Frasco para lavado de gases |
| Incluye | Placa de filtro |
| Tamaño de poro | 1 μm |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12596 |
| Cantidad | 1 unidad |