Learn More
Hecht Karl™ Botellas de vidrio para lavado de gases
Código de producto. 10073661
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10073661 100 mL cada uno
10083661 250 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10073661 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 41470012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.85€
    99.40€ / paquete de 1
    Ahorro 50.45€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio
Tipo Frasco para lavado de gases
Incluye Placa de filtro
Tamaño de poro 1 μm
Certificaciones/conformidad DIN 12596
Cantidad 1 unidad