Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de cromatografía flash de vidrio
Código de producto. 10690152 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Modelo:
D.I.: 20 mm
D.I.: 25 mm
D.I.: 30 mm
D.I.: 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
10690152 300 mm D.I.: 40 mm cada uno
10440132 200 mm D.I.: 20 mm cada uno
10073131 400 mm D.I.: 20 mm cada uno
10659771 400 mm D.I.: 25 mm cada uno
10164801 300 mm D.I.: 30 mm cada uno
10450132 200 mm D.I.: 25 mm cada uno
10093141 400 mm D.I.: 30 mm cada uno
10246281 450 mm D.I.: 40 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10690152 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 727406
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Especificaciones
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Modelo D.I.: 40 mm
Tipo Columna Flash
Incluye con adaptador y grifo de PTFE
Tipo de columna Columna de vidrio de cromatografía flash
Para utilizar con (aplicación) Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso