Learn More
Brady™ Bloqueo neumático de desconexión rápida de nailon relleno de vidrio
Código de producto. 11741885 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11741885 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11741885 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 064221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.85€
    18.17€ / paquete de 1
    Ahorro 2.68€
    12% Descuento
En stock
El vaso lleno Nylon El bloqueo de desconexión rápida neumático aísla la energía neumática sin el gasto ni los inconvenientes de instalar válvulas de bloqueo en línea.
  • El dispositivo se ajusta al conector macho, aislando el equipo de todas las fuentes de aire comprimido.
  • Admite la mayoría de conexiones macho de 6 mm, 9 mm y 12 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo neumático de desconexión rápida
Alternate Part Number CONJUNTO, DISCO RÁPIDO NEUMÁTICO. Paquete de 1 unidad
Color Rojo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Diámetro (imperial) 2,75 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0,31 in
Diámetro (métrico) 69.85 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 7,84 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 0,827 in
Anchura (métrico) 21 mm