Learn More
Brady™ Bloqueo de cable original de nailon relleno de vidrio
Código de producto. 11781845 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11781845 Amarillo cada uno
11771845 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11781845 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 045192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.45€
    66.85€ / paquete de 1
    Ahorro 9.60€
    12% Descuento
En stock
Brady's Original, patentado, relleno de vidrio Nylon El bloqueo por cable es ideal para situaciones de bloqueo difíciles, como válvulas de compuerta grandes o dispositivos de gran tamaño.
  • El cuerpo está hecho de nailon modificado para resistir impactos.
  • Disponible en diferentes colores.
  • Viene con cable de acero galvanizado de 1,8 m (3,2 mm de diámetro exterior).
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de cable
Alternate Part Number CONJUNTO, CABLE L/O, AMARILLO 6 pies.
Color Amarillo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueo de cable original
Diámetro de la argolla (imperial) 0,31 in
Diámetro de la argolla (métrico) 8 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensiones (L x An) 72,00 x 182,70 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 6,5 in
Altura (métrico) 182,7 mm
Material (Shackle) Acero galvanizado
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 72 mm