Learn More
Brady™ Bloqueo de cable original de nailon relleno de vidrio
Código de producto. 11751885 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11751885 Rojo cada uno
1 options
Código de producto. 11751885 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.45€
    66.85€ / paquete de 1
    Ahorro 9.60€
    12% Descuento
En stock
El vaso lleno Nylon El candado de cable original es ideal para situaciones de bloqueo difíciles, como válvulas de compuerta grandes o dispositivos de gran tamaño.
  • El cuerpo está hecho de nailon modificado para resistir impactos.
  • Disponible en rojo.
  • Viene con cable de acero galvanizado de 1,8 m (3,2 mm de diámetro exterior).
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de cable mini con cable de acero
Alternate Part Number CONJUNTO, CABLE L/O, ROJO 6 pies.
Color Rojo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueo de cable original
Diámetro de la argolla (imperial) 0,13 in
Diámetro de la argolla (métrico) 3,2 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensiones (L x An) 72,00 x 182,70 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 6,5 in
Altura (métrico) 182,7 mm
Material (Shackle) Acero galvanizado
Cantidad 1 unidad
Grosor 8 mm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 72 mm