Learn More
Brady™ Sistema de bloqueo en miniatura de nailon reforzado con fibra de vidrio para disyuntores
Código de producto. 11761945 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Relleno de vidrio Nylon
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11761945 Relleno de vidrio Nylon cada uno
1 options
Código de producto. 11761945 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 090847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.85€
    20.78€ / paquete de 1
    Ahorro 3.07€
    12% Descuento
En stock
El vaso lleno Nylon El sistema de bloqueo en miniatura para disyuntores ofrece un método seguro y eficaz para bloquear los disyuntores europeos.
  • Único: no requiere herramientas para su instalación.
  • El bloqueo se instala fácilmente con la ayuda de un botón pulsador.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueos de disyuntor en miniatura
Alternate Part Number ELEC. DISYUNTOR L/O EURO PIS EA
Color Rojo
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueos de disyuntor en miniatura: estándar de pin de entrada
Diámetro (imperial) 0,95 in
Diámetro (métrico) 24,13 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 13,72 x 24,13 x 41,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 1,642 in
Altura (métrico) 41.71 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 0,96 in
Anchura (métrico) 24,3 mm