Learn More
Brady™ Bloqueos de disyuntor en miniatura de nailon reforzado con fibra de vidrio
Tienda Brady ProductosDescripción
- No requiere herramientas para instalar
- El bloqueo se instala fácilmente con la ayuda de un botón
- El bloqueo tipo barra de acoplamiento tiene una ruedecilla para una aplicación rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueos de disyuntor en miniatura |
| Alternate Part Number | ELEC. DISYUNTOR L/O EURO TB PK6 |
| Color | Rojo |
| Material | Relleno de vidrio Nylon |
| Descripción | Bloqueos de disyuntor en miniatura: barra de acoplamiento |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 7 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 24,13 x 31,24 x 54,9 mm |
| Material (Shackle) | Nailon relleno de vidrio |
| Cantidad | 6 paquete |
| Anchura (métrico) | 31,24 mm |