Learn More
DWK Life Sciences Conectores de nailon reforzado con fibra de vidrio Kimble™ con juntas de PTFE
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Los conectores tienen juntas de PTFE y juntas tóricas de FKM
- Nailon relleno de fibra de vidrio azul
- Para uso hasta 150 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar trampas de rotavapores estándar a viales |
| Incluye | Juntas PTFE |
| Tamaño de rosca | De 13-425 a 20-400 |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | de semicelda |