Learn More
Brady™ Dispositivo de bloqueo de cable de acero recubierto relleno de vidrio
Código de producto. 11756685 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero revestido de plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11756685 Acero revestido de plástico cada uno
1 options
Código de producto. 11756685 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 800112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    52.59€ / paquete de 1
    Ahorro 7.61€
    12% Descuento
En stock
Bloquee válvulas de compuerta, cilindros de gas, dispositivos eléctricos y más con este dispositivo de bloqueo con cable de acero revestido con relleno de vidrio.
  • Proporcione información adicional combinando el dispositivo con una etiqueta (no incluida).
Especificaciones
Tipo de producto Cable de bloqueo
Alternate Part Number CABLO
Color Rojo
Material Acero revestido de plástico
Certificaciones/conformidad ESTÁNDAR ANSI Z244/OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Descripción Dispositivo de bloqueo de cable y cable de 1,8 m
Diámetro de la argolla (imperial) 0,31 in
Diámetro de la argolla (métrico) 8 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 16.60 x 148.50 x 50.20 mm
Dimensiones (L x An) 148,50 x 50,20 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 1,98 in
Altura (métrico) 50,2 mm
Altura de la argolla (métrico) 50,2 mm
Material (Shackle) Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 5,85 in
Anchura (métrico) 148,5 mm