Learn More
Macherey-Nagel™ Acolchado de fibra de vidrio
Código de producto. 10209841 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Revestimientos de GC, columnas de GC empaquetadas
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10209841 Revestimientos de GC, columnas de GC empaquetadas 25 g
1 options
Código de producto. 10209841
Marca: Macherey-Nagel™ 718002
Solo quedan null
Especificaciones
Material Fibra de vidrio
Tipo Acolchado
Para utilizar con (equipo) Revestimientos de GC, columnas de GC empaquetadas