Learn More
Horst™ Cinta de fibra de vidrio modelo GBW
Código de producto. 11903925
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Fibra de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11903925 Fibra de vidrio cada uno
1 options
Código de producto. 11903925 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 100201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.90€
    94.33€ / paquete de 1
    Ahorro 46.57€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Cinta de fibra de vidrio lanosa para aislar secciones calentadas. La cinta de fibra de vidrio lanosa GBW Horst™ proporciona protección hasta los 450 °C.
  • Aislamiento térmico fácil de aplicar
  • Formato de cinta
  • Fácil de quitar si es necesario
Especificaciones
Descripción 3 mm de grosor
Longitud (métrico) 30 m
Modelo GBW
Material Fibra de vidrio
Anchura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Cinta lanosa
Temperatura (métrico) 450 °C