Learn More
Horst™ Cinta de fibra de vidrio modelo GB
Código de producto. 11947636
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11947636 50 lm cada uno
1 options
Código de producto. 11947636 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 100301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.57€
    24.71€ / paquete de 1
    Ahorro 11.86€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 50 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 50 lm
Modelo ES
Tipo de producto Cinta de calefacción