Learn More
Afora™ Matraces Erlenmeyer de vidrio
Description
- Cónicos
- Vidrio mate de borosilicato
- Cuello estrecho
- Fondo plano
Specifications
Specifications
| Color | Mate |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 136 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 29/32 |