Learn More
BUCHI Matraces de secado de cristal
Código de producto. 10406201 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10406201 350 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10406201 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 002965
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Tubo de secado de vidrio para horno para accesorio de sublimación en hornos de secado B-585 y G-300
  • Tubo de secado de vidrio
  • Brida: diámetro 56 mm
  • Longitud: 230 mm
  • Volumen: 350 mL
  • Para accesorio de sublimación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 350 ml
Diámetro exterior (métrico) 56 mm
Material Vidrio
Tipo de producto Matraz de secado