Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Termómetro de destilación de vidrio
Código de producto. 10294051
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 0 °C a 150 °C
De 0 °C a 250 °C
Longitud (métrico):
55 mm
70 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10294051 De 0 °C a 150 °C 55 mm cada uno
10756761 De 0 °C a 250 °C 55 mm cada uno
10529751 De 0 °C a 150 °C 70 mm cada uno
10458982 De 0 °C a 150 °C 85 mm cada uno
10294621 De 0 °C a 250 °C 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10294051 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05065001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    71.26€ / paquete de 1
    Ahorro 46.74€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Especificaciones
Relleno del frasco Aceite de parafina
Longitud (métrico) 55 mm
Material Vidrio
Tipo de producto Termómetro de destilación
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 150 °C