Learn More
BRAND™ Punta de descarga de vidrio
Código de producto. 11814070 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta automática
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11814070 Bureta automática paquete de 10
1 options
Código de producto. 11814070 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 11500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    101.50€ / paquete de 10
    Ahorro 5.50€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricación de AR-GLAS™. Incluye tubos de silicona.
  • Fabricación transparente de AR-GLAS™
  • Para buretas automáticas
  • Patrón de Dr. Schilling
  • Incluye tubos de silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Bureta automática
Material De vidrio
Incluye Tubos de silicona
Tipo Punta de descarga