Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de cubetas de vidrio para colorímetros Checker HC y fotómetros de sobremesa
Código de producto. 10751571
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Fotómetros de la serie HI 83, Turbidímetros de la serie HI 83
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10751571 Fotómetros de la serie HI 83, Turbidímetros de la serie HI 83 paquete de 4
1 options
Código de producto. 10751571 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI731321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.58€
    32.58€ / paquete de 4
    Ahorro 56.00€
    63% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Cubetas de vidrio de repuesto ópticamente transparentes que se suministran con los colorímetros Checker HC y los fotómetros y turbidímetros de la serie HI 83.
  • Para su uso con fotómetros y turbidímetros de la serie HI 83
  • Cubetas de vidrio de repuesto utilizadas con los colorímetros HI7XX Checker HC y los fotómetros de sobremesa HI832XX
  • Cada cubeta tiene una marca de nivel de 10 ml para medir el volumen adecuado
  • Marca de índice para una alineación adecuada en el fotómetro
  • Marca de nivel de 10 ml para añadir el volumen correcto
  • Vidrio ópticamente transparente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Fotómetros de la serie HI 83, Turbidímetros de la serie HI 83