missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Portaobjetos de vidrio

Código de producto. 12095912
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12095912 24 x 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12095912 Proveedor Deltalab™ N.º de proveedor D102460
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para protección de la muestra y la lente.

  • Vidrio transparente prelavado. Espesor: 0,13 – 0,16 milímetros.
  • Se suministra en cajas de cien o doscientas unidades (según código).
  • Cada estuche incluye una bolsa de sal de sílice y se suministra al vacío en envase tropical. Fácil apertura, sin necesidad de tijeras.
  • Nueva caja mejorada que minimiza el riesgo de rotura del paquete y asegura un mejor cierre.

Especificaciones

Tipo de producto Portaobjetos de cubierta
Material Vidrio
Grosor (métrico) 0,15 mm
Dimensiones (L x An) 24 x 60 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección de la muestra y la lente
Cantidad 10 x 100
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.