Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta SILBERBRAND™ con frasco de plástico
Código de producto. 10515775 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10515775 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10515775 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23809
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Rápida de desmontar y fácil de limpiar. Fácil de reparar: todos los componentes individuales son reemplazables. AR-GLAS™, llave de paso de PTFE desmontable. Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385. Calibradas para a
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Estilo Schellbach
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Graduaciones en negro
  • Incluye un frasco de LDPE de 1000 ml con pedestal, llave de paso de PTFE desmontable y tubo de llenado de PVC
  • Soporte/Pinza no incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 ml
Para utilizar con (equipo) Frascos de PE
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Frasco de PE de 1000 ml
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Schellbach Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385