Learn More
Hanna Instruments™ Electrodos combinados de pH de vidrio
Descripción
- Recomendado para su uso con medidores de pH 20 y pH 21
- Para uso genérico de laboratorio
- Electrodo combinado de pH
- Electrodo de media celda ORP con estructura de vidrio con conector BNC
- Electrodo sensor fabricado con un anillo de plata y se debe utilizar junto con un electrodo de media celda de referencia
- Consideración de diseño ideal para uso en valoraciones argentométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso genérico de laboratorio |
| Incluye | Cable coaxial de 1 m, conector BNC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 13 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 20 °C a 40 °C |