Learn More
Hecht Karl™ Pipeta volumétrica de clase de vidrio AS
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN en ISO 648, certificado de conformidad |
| Clase | AS |
| Material | De vidrio |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Cantidad | 1/pack |
| Tolerancia | 0,015 mL |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Tipo | Pipeta volumétrica |