Learn More
Labconco™ Tapas de cámara de vidrio
Código de producto. 10454092 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10454092 24 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10454092 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7439900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00€
    673.57€ / paquete de 1
    Ahorro 141.43€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para cámaras colectoras y de secado.
  • Recomendada para aplicaciones en las que se utilizan disolventes que dañan el acrílico utilizado
Especificaciones
Tipo Tapa de cámara
Material Vidrio templado
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Proporciona protección adicional contra disolventes y corrosivos que atacan el acrílico, como el acetonitrilo
Para utilizar con (equipo) Cámaras colectoras/de secado con sistema de liofilización de 4,5 l o cámara de secado de 12 puertos FreeZone™
Incluye Junta de goma
Diámetro (imperial) 9,5 in
Diámetro (métrico) 24 cm
Peso (imperial) 2 lb
Peso (métrico) 0,9 kg