Learn More
DWK Life Sciences Placa vitrocerámica de protección para laboratorio
Código de producto. 12540997 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
135 x 135 mm
155 x 155 mm
175 x 175 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12540997 175 x 175 mm paquete de 10
11767991 135 x 135 mm paquete de 10
11708041 155 x 155 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12540997 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 238215806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.65€
    306.74€ / paquete de 10
    Ahorro 42.91€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Las placas vitrocerámica son idóneas para calentar recipientes de cocina con el quemador Bunsen.
En el laboratorio, las soluciones a menudo se calientan. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o, de forma clásica, con un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o un pie cuadrado y la placa vitrocerámica correspondiente. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa vitrocerámica con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa vitrocerámica se puede eliminar con el rascador de limpieza.
  • Debido a las bajas tensiones de expansión térmica, es muy adecuado para calentar vidrio con un quemador Bunsen
  • Protege los vasos de cocina de la llama directa
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bunsen Burner
Material Cerámica de vidrio
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (L x An) 175 x 175 mm
Para utilizar con (aplicación) Cristalería de calefacción; Quadrupod cuadrado para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio
N.° por paquete 10/paq.
Tipo de producto Protection Plate