Learn More
Bellingham + Stanley™ Tubos de polarímetro con centro de vidrio
Código de producto. 11970078
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11970078 200 mm cada uno
11960078 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11970078 Proveedor Bellingham + Stanley™ N.º de proveedor 3558
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Compatibles con la mayoría de marcas de polarímetros Los tubos de polarímetro con centro de vidrio Bellingham + Stanley™ están fabricados siguiendo altos estándares de acuerdo con las recomendaciones de ICUMSA. Los extremos del tubo son precisos para lograr la medida de rotación óptica de mayor precisión.
  • Tubos de llenado con vidrio de 8 mm estándar en el centro
  • Incluye un vaso de llenado central en forma de embudo para muestras viscosas.
  • Precisión gracias a sus ventanas fabricadas en vidrio de baja tensión especialmente seleccionado
  • Disponible en longitudes de 100 mm y 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubo de polarímetro con vaso de llenado central en forma de embudo para muestras viscosas
Material Vidrio, estándar de 8 mm
Para utilizar con (equipo) Polarímetro
Longitud (métrico) 200 mm