Learn More
Bellingham + Stanley™ Tubos de polarímetro con centro de vidrio
GREENER_CHOICE
Product Code. 11960078
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
200 mm
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) unitSize
11960078 100 mm cada uno
11970078 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11960078 Supplier Bellingham + Stanley™ Supplier No. 3557
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Compatibles con la mayoría de marcas de polarímetros Los tubos de polarímetro con centro de vidrio Bellingham + Stanley™ están fabricados siguiendo altos estándares de acuerdo con las recomendaciones de ICUMSA. Los extremos del tubo son precisos para lograr la medida de rotación óptica de mayor precisión.
  • Tubos de llenado con vidrio de 8 mm estándar en el centro
  • Incluye un vaso de llenado central en forma de embudo para muestras viscosas.
  • Precisión gracias a sus ventanas fabricadas en vidrio de baja tensión especialmente seleccionado
  • Disponible en longitudes de 100 mm y 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Tubo de polarímetro con vaso de llenado central en forma de embudo para muestras viscosas
Material Vidrio, estándar de 8 mm
Para utilizar con (equipo) Polarímetro
Longitud (métrico) 100 mm